Learn More
2-éthylhexanoate d’yttrium(III), 99,8 % (base en métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388088
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate has been used for research in nanotechnology based applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103470-68-4
Formule moléculaire C24H45O6Y
Poids moléculaire (g/mol) 518.524
Numéro MDL MFCD00070441
Clé InChI AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
Synonyme yttrium iii 2-ethylhexanoate, yttrium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, yttrium 3+ salt 3:1, yttrium iii 2-ethylhexanoate w/v in n-hexane, acmc-1c5ry, yttrium tri 2-ethylhexanoate, yttrium tris 2-ethylhexanoate, tris 2-ethylhexanoic acid yttrium salt, yttrium 3+ tris 2-ethylhexanoate, yttrium iii 2-ethylhexanoate y
CID PubChem 15607674
Nom IUPAC 2-éthylhexanoate ; yttrium(3+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 518.16
Pourcentage de pureté 99.8%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Yttrium(III) 2-ethyl