Learn More
Morceau d’yttrium-cobalt, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
125.00€ - 416.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Yttrium Cobalt lump |
---|---|
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%) |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Numéro MDL | MFCD00209676 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012952.14 |
25 g |
125.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11342038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012952.22 |
100 g |
416.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Yttrium Cobalt lump | |
(REO) | |
99.9% | |
Grumeaux |
Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%) | |
MFCD00209676 | |
Reacton™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H334-H317
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only