Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets cylindriques en oxyde de zirconium stabilisés à l’yttria
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10mL
50 ml
100mL
200mL
Diamètre (métrique) externe:
20 mm
24mm
37mm
45mm
55mm
Hauteur (métrique):
37 mm
43mm
72mm
90mm
112mm
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau | Zirconium Oxide |
| Quantité | 1 unité |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Hauteur (métrique) | 37 mm |
| Product Type | Creusets cylindriques en oxyde de zirconium stabilisés à l’yttria |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur