Learn More
Ytterbium, solution étalon de plasma, Specpure™, Yb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301369
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Code produit. 11301369
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013819.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011286
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium plasma standard solution
Note relative au nom Yb 1000μg/mL
Forme physique Liquide
Concentration Yb2O3 in 5% HNO3
Numéro UN UN3264
Quantité 100 mL
Qualité Specpure