Learn More
Triflate d’ytterbium(III) hydraté, 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10085863
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 252976-51-5
Formule moléculaire C3F9O9S3Yb
Poids moléculaire (g/mol) 620.23
Numéro MDL MFCD06200261
Clé InChI AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ytterbium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium 3+ hydrate tritriflate, ytterbium iii triflate hydrate, ytterbium triflate hydrate, acmc-1aqes, yb otf 3.h2o, ytterbium triflate monohydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate, hydrate
CID PubChem 22836430
Nom IUPAC Acide trifluorométhanesulfonique;ytterbium;hydrate
SMILES [Yb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) triflate hydrate
Point de fusion 118.0°C to 122.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire (CF3SO3)3Yb·xH2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 620.23
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces