Learn More
Triflate d’ytterbium(III) hydraté, 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ytterbium(III) triflate hydrate |
Point de fusion | 118.0°C to 122.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.90% |
Formule linéaire | (CF3SO3)3Yb·xH2O |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
Poids de la formule | 620.23 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |