Learn More
Triflate d’ytterbium(III) anhydre, 99,9 %, (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
41.70€ - 131.00€
Identifiants chimiques
CAS 54761-04-5
Formule moléculaire C3F9O9S3Yb
Poids moléculaire (g/mol) 620.25
Clé InChI AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonate
CID PubChem 2733225
Nom IUPAC trifluorométhanesulfonate d’ytterbium(3+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
11914381
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
434050010
1 g Flacon en verre
41.70€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11663009
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
434050050
5 g Flacon en verre
131.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
54761-04-5
620.25
ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonate
trifluorométhanesulfonate d’ytterbium(3+)
C3F9O9S3Yb
AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
2733225
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3]
Spécification
Ytterbium(III) triflate
26.8 to 29% (Yb) (Complexometry)
(CF3SO3)3Yb
ytterbium iii trifluoromethanesulfonate, ytterbium iii triflate, ytterbium triflate, unii-4n70osw24g, ytterbium trifluoromethanesulfonate, yb otf 3, ytterbium 3+ tritriflate, trifluoromethanesulfonate; ytterbium 3+, ytterbium 3+ triflate, ytterbium trifluoromethanesulphonate
AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
trifluorométhanesulfonate d’ytterbium(3+)
2733225
99.9%
54761-04-5
C3F9O9S3Yb
15,10304
Solubility in water: soluble
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Yb+3]
620.25
620.25
Base de métaux à l’état de traces
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Ytterbium(III) triflate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.