Learn More
Hydrate de nitrate d’ytterbium(III), Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11376228
Hydrate de nitrate d’ytterbium(III), Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376228
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11376228
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011196.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ytterbium(III) nitrate hydrate, is used as a precursor of nanoscale coatings of carbon composites. Source of yttrium used to make yttrium-based surfactant mesophases which are promising as adsorbing agents as well as for optically functional species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00149883
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) nitrate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,10105
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 359.05 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN14L019 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/02/2025 Catalog Number011196.09,011196.18
Numéro de lotZ03H068 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011196.09,011196.18
Numéro de lotF06T019 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011196.09,011196.18
Numéro de lotB11X013 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011196.09,011196.18
Numéro de lotI28J12 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011196.09,011196.18
Nom du produit
Hydrate de nitrate d’ytterbium(III), Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >