Learn More
Nitrate d’yttrium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ytterbium(III) nitrate hydrate is used as a precursor of nanoscale coatings of carbon composites. The ytterbium +3 ion is used as a doping material in solid state lasers and double clad fiber lasers. It is also used to make yttrium-based surfactant mesophases, which has adsorbing as well as optically functional properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ytterbium(III) nitrate hydrate |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 10 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Numéro UN | UN1477 |
Merck Index | 14,10105 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 359.05 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z30K025 | Certificat d’analyse | 09/01/2025 | 012901.18,012901.09 |
P07K034 | Certificat d’analyse | 13/03/2024 | 012901.18,012901.09 |
M02K032 | Certificat d’analyse | 10/01/2024 | 012901.18,012901.09 |
U11J039 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | 012901.18,012901.09 |
U11J025 | Certificat d’analyse | 21/09/2023 | 012901.18,012901.09 |
Sécurité et traitement
- Ytterbium(III) nitrate hydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- MIXTURE LIST-Contient: Ytterbium nitrate