Learn More
Nitrate d’yttrium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347637
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11347637
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012901.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ytterbium(III) nitrate hydrate is used as a precursor of nanoscale coatings of carbon composites. The ytterbium +3 ion is used as a doping material in solid state lasers and double clad fiber lasers. It is also used to make yttrium-based surfactant mesophases, which has adsorbing as well as optically functional properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00149883
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) nitrate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,10105
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 359.05 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ytterbium(III) nitrate hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ytterbium nitrate