Learn More
Chlorure d’ytterbium(III) hydraté, 99,99 % (REO), Reacton™, Thermo Scientific Chemicals
Cl3H2OYb, numéro CAS-19423-87-1, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ chlorure-eau 1/3/1, trichlorure d’ions ytterbium 3+ hydraté, ytterbium iii chlorure hydraté, 50 g, 99,99 % (REO), blanc, 2,58, 233-800-5, 279.40 (anhydre), H315-H319-H335
127.00€ - 464.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19423-87-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Yb |
Poids moléculaire (g/mol) | 279.40 |
Numéro MDL | MFCD00149885 |
Clé InChI | CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1 |
CID PubChem | 71317291 |
Nom IUPAC | trichlorure d’ytterbium(3+) hydraté |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011194.09 |
10 g |
127.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011194.18 |
50 g |
464.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ytterbium(III) chloride hydrate is used as a catalyst in organic chemical synthesis. It is also used to track digestion in animals. The catalytic nature of this compound also has an application in DNA microarrays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
19423-87-1 | |
279.40 | |
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K | |
71317291 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3] |
Cl3Yb | |
MFCD00149885 | |
ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1 | |
trichlorure d’ytterbium(3+) hydraté |
Spécification
Ytterbium(III) chloride hydrate | |
19423-87-1 | |
Agrégats cristallins | |
Cl3Yb | |
ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1 | |
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorure d’ytterbium(3+) hydraté | |
71317291 | |
Odorless | |
2.58 |
150°C to 155°C | |
Blanc | |
99.99% (REO) | |
MFCD00149885 | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3] | |
279.40 | |
279.40 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-800-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only