Learn More
Chlorure d’ytterbium(III) hexahydraté, 99,99+ % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ytterbium(III) chloride hexahydrate |
Couleur | Marron à marron-rouge |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 10 g |
Notes de qualité de la pureté | For trace metal basis analysis |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99+% |
Formule moléculaire | Cl3Yb·6H2O |
Formule linéaire | YbCl3·6H2O |
Poids de la formule | 387.48 |
Pourcentage de pureté | ≥99.99% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Ytterbium(III) chloride hexahydrate