Learn More
YSI™ Câbles amovibles pour sonde d’oxygène / de température de terrain 5739 pour les appareils de mesure d’oxygène dissous YSI
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
3,04m
Description
- À utiliser avec la sonde modèle 5739 (13-299-43)
- Câbles disponibles en longueurs de 10 à 200 pi (3 à 61 m)
- Câbles de 25 pi (7,5 m) ou plus incluent une bobine de stockage
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Sonde de température/d’oxygène sur site 5739 pour instrument de mesure d’oxygène dissous YSI™ |
| Type | Câble |
| Type de sonde | Oxygène / Température |
| Longueur (métrique) du câble | 3,04m |