Learn More
YSI™ Conductimètres de paillasse : modèle 3100
Click to view available options
Points d’étalonnage:
1
Conditionnement:
1 pièce
Description
Conductimètre de paillasse série 3000
• Ecran LCD multifonctions
• Simplicité d'utilisation
• Modèle special eau ultra-pure
• Conductimètre 3100 pour application générale
• Possibilité de mesurer jusqu'à 3 paramètres: conductivité, température, et salinité
• Coefficient de température ajustable
• Compensation linéaire de la température
• Calibration mono-point
• Accessoires obligatoires cellule de conductivité
• Ecran LCD multifonctions
• Simplicité d'utilisation
• Modèle special eau ultra-pure
• Conductimètre 3100 pour application générale
• Possibilité de mesurer jusqu'à 3 paramètres: conductivité, température, et salinité
• Coefficient de température ajustable
• Compensation linéaire de la température
• Calibration mono-point
• Accessoires obligatoires cellule de conductivité
Informations sur la commande
Order probes separately. YSI Multiparameter Meters with Conductivity mode available; see pH/pX section.
Service Plan
Contrat d’entretien disponible.
Compliance
Meet CE requirements.
Spécification
Spécification
| Précision (conductivité) | ±0,5% |
| À utiliser avec (application) | Conductivity, Salinity, Temperature |
| Constante de cellule | 0.01, 0.1, 1, 10cm-1 |
| Points d’étalonnage | 1 |
| Gamme (conductivité) | 0 to 499.9 μS/cm |
| Résolution (conductivité) | 0.01 μS/cm |
| Gamme (salinité) | 0 to 80 ppt |
| Résolution (salinité) | 0.1 ppt |
| Précision (salinité) | 2% or ±0.1ppt |
| Résolution (température) | 0,1°C |
| Afficher plus |