Learn More
YSI™ Câbles de conductivité / d’OD série 6052030 Pro
Câbles disponibles en longueurs de 4, 10, 20 ou 30 m
Marque: YSI™ 6052030-30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les câbles 6052030 fonctionnent UNIQUEMENT avec le dispositif portatif YSI Pro Plus
- Mesurez l’oxygène dissous, la conductivité, la salinité, la conductance spécifique, les matières dissoutes totales et la température
- Le capteur de conductivité est intégré au câble
- Compensation automatique de la salinité pour les mesures d’OD
- Les câbles ne sont PAS fournis avec le capteur d’OD
Spécification
Conductivité, DO, Température | |
Capteur de conductivité intégré et port pour capteur de température / oxygène dissous | |
1181,1 po | |
30 m |