Learn More
Youngstown Barrel & Drum Seaux en plastique à tête ouverte avec couvercle à jupe longue rouge
Stocker les matériaux dans des seaux à code couleur
329.00€
Spécification
Capacité (impériale) | 5 gal. |
---|---|
Capacité (métrique) | 18,92 L |
À utiliser avec (application) | Pour le stockage mobile et avec code couleur |
Matériau | Plastique |
Classe de frets | 92,5 pour qté. 168 |
Code produit | Marque | Couleur | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12553337
|
Youngstown Barrel & Drum
0238500 |
Jaune | Seau à tête ouverte avec couvercle à jupe longue | Couvercle à jupe longue |
329.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Seaux à tête ouverte en plastique de 5 gallons. rouge, Transporter et stocker des matériaux dans des seaux à code couleur. Non classé par l’ONU. Dia. int. 11 1/4 po Dia. ext. 12 po, env. 15 po de haut 3 lbSpécification
5 gal. | |
Pour le stockage mobile et avec code couleur | |
92,5 pour qté. 168 |
18,92 L | |
Plastique | |
Ouverte |