Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective pour Yersinia
Isolez et dénombrez Yersinia enterocolitica à partir d’échantillons cliniques et alimentaires avec cette plaque de milieu prête après 18à 24 heures d’incubation à 32°C.
19.30€
Spécification
Description | Gélose sélective pour Yersinia |
---|---|
Type de produit | Gélose |
Code produit | Marque | Quantité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13205359
|
Thermo Scientific™
PO5044A |
10/boîte | Monoplaque de 90 mm |
19.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Isolez et dénombrez la Yersinia enterocolitica contenue dans des échantillons cliniques et des échantillons alimentaires en 18 à 24 heures grâce à la gélose Yersinia sélective Thermo Scientific™.
Spécifiquement développée pour la croissance et la récupération optimales de Yersinia enterocolitica, la formulation inclut la cefsulodine, l’Irgasan™ et la novobiocine. Les colonies typiques de Yersinia enterocolitica se développent sous forme de cible rouge entourée d’une bordure transparente et varient considérablement selon les sérotypes en termes de taille de colonie, de régularité et de rapport entre la bordure et le diamètre central. La plupart des autres organismes capables de croître produiront de plus grandes colonies (d’un diamètre max. de 2 mm de diamètre) avec des centres rosés diffus et des zones externes opaques. Serratia liquefaciens, Citrobacter freundii etEnterobacter agglomerans peuvent donner une morphologie coloniale ressemblant à Yersinia enterocolitica. Ces organismes peuvent être différenciés de Yersinia enterocolitica par des tests biochimiques.Nos produits sont fabriqués et distribués dans le monde entier par un vaste réseau de filiales afin de vous garantir le milieu le plus frais et le plus performant possible. Pour une livraison plus rapide, nous vous recommandons de sélectionner la référence du produit avec le lieu de fabrication le plus proche de vous.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Gélose sélective pour Yersinia | |
Gélose |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 9 semaines