Learn More
Lauda™ Liquide de transfert de chaleur transparent jaunâtre
Marque: Lauda™ LZB 107
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
5L | |
Charge pour bains-marie | |
5 l |
30°C à 200°C | |
Ultra 350 | |
47 mm2/s |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Bath liquid ULTRA 350 (1 can à 5 litres) .
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Dibenzylbenzene, ar-methyl derivitive