Learn More
Euro Protection™ Parka Yang Winter
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Étanchéité et respirabilité élevées
- Protection thermique améliorée
- Coupe-vent
- Softshell 2 couches : 94 % Polyester / 6 % élastane + membrane TPU
- Courtepointe : 100 % polyester. 120 g/m²
- Velours maillé
- Doublure en taffetas : 100 % polyester sur les manchettes
- Étanchéité : 8 000 mm
- Respirabilité : 3 000 g/m²/24 h
- Coutures couvertes de ruban adhésif + couture double
- Capuche fixe dissimulée dans le col fermé par du velcro
- Capuche réglable avec cordon élastique et attaches
- Col haut + recouvrement du col intérieur en polaire
- Fermeture éclair centrale étanche + sous rabat
- Mentonnière
- Poches :
- 1 poche poitrine avec fermeture éclair étanche
- 2 rabat avec poches inférieures à fermeture éclair
- 1 poche pour manchettes à fermeture éclair étanche
- 1 rabat avec poche napoléon à fermeture éclair
- 1 poche pour téléphone à fermeture éclair intérieure + support pour casque
- 1 poche intérieure inférieure
- Manchettes réglables avec bande en silicone velcro
- Poignets intérieurs élastiques
- Fond réglable avec cordon élastique et attaches
- Fermeture éclair intérieure pour l’accès au marquage
Spécification
Spécification
| Dimensions | Moyenne |
| Matériau | Polyester, élasthane, membrane TPU, velours |
| Structure | Parka à coquille souple, 2 couches |
| Type de couture | Coutures scellées |
| Type de cagoule | Capuche réglable avec bloqueurs et cordon élastique |
| Matériau de revêtement | Taffetas : 100 % polyester sur les manchettes |
| Nbre de poches | 7 |
| Résistance | Eau, vent, température |
| Certifications / conformité (Europe) | EN342, EN343 |