missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Y-shape Tube Connector

Split or combine liquid lines. Vitlab™ Y-shape Connectors are perfect for splitting or combining of liquid lines in a tubing system.

Marque:  Vitlab™ 80526

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15212779

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Inner diameter 3.0mm
  • Outlet opening 2.0mm
Spécification

Spécification

14.15 mm
Polypropylène
11.9 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions