Learn More
Thermo Scientific™ Y-PER™ Plus Dialyzable Yeast Protein Extraction Reagent
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Description
Lysez efficacement les levures et cellules bactériennes pour extraire et solubiliser les protéines pour analyse avec le réactif pour l’extraction des protéines de levure dialysable Thermo Scientific™ Y-PER-Plus.
La formulation exclusive du tampon de lyse cellulaire facilite l’extraction de protéines à partir de cultures cellulaires de levures S. cerevisiae et S. pastoris. La rupture des cellules par des billes en verre n’est pas nécessaire ; l’extraction des protéines est obtenue par une incubation dans le réactif pendant 20 minutes à température ambiante. À l’inverse des autres tampons de lyse cellulaire, le réactif Y-PER-Plus utilise un détergent qui est totalement dialysable, ce qui permet un échange complet des protéines extraites dans un tampon quelconque requis par des techniques en aval.
Points clés :
- Formulation stable adaptée pour un stockage à température ambiante
- Génère des extraits protéiques par une simple incubation de 20 minutes sans aucune manipulation
- N'exige aucune rupture mécanique des cellules ou long traitement enzymatique
- Le tampon à base de Tris présente une force ionique très faible et ne contient pas de chlorure de sodium
- Cette formulation simple ne contient aucun agent réducteur ou agent de chélation
- La formulation totalement dialysable garantit un contrôle complet des applications en aval
- Compatible avec les analyses protéiques au BCA et au Coomassie Plus™ Thermo Scientific Pierce™
Spécification
Spécification
| Quantité | 500 mL |
| Format | Liquide |
| Type de produit | Réactif d’extraction de protéines de levure |
| Volume (métrique) | 500 mL |
| Contenu et stockage | Lors de la réception, stocker à température ambiante. Produit expédié à température ambiante. |
| Gamme de produits | Y-PER |