Learn More
Orange de xylénol sel de tétrasodium, indicateur de la titration des métaux, Honeywell Fluka™
Code produit. 15654090 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15654090
Marque: Honeywell-Fluka 338255G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Indicateur de titration des métaux
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3618-43-7
Numéro MDL MFCD00044293
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylenol Orange tetrasodium salt
Point de fusion 195°C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 760.58g/mol
Conditionnement Bouteille en verre
Couleur Marron
Quantité 5 g
Forme physique Poudre ou cristaux