Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange de xylénol, sel de sodium
Code produit. p-4509938 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
5g
Code produit. 10174740
Marque: Thermo Scientific Chemicals 211220010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3618-43-7 | C31H28N2Na4O13S
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3618-43-7
Formule moléculaire C31H28N2Na4O13S
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylenol Orange, sodium salt
Point de fusion 210.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 510g/L (20°C).
Spectre IR Authentique
Lambda max. 575 to 585nm (0.1N NaOH)
Poids de la formule 760.59
Perte à la dessiccation 10.0% (110°C, 1 hr) max.
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité (for Zinc titration) Passes test
Spectrométrie UV Complies
Couleur Marron à marron-rouge
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline