Learn More
Xylènes, extra purs, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
53.67€ - 148.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1330-20-7, 100-41-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10 |
Synonyme | Dimethylbenzene |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10427413
|
Thermo Scientific Acros
390790010 |
1 L | Flacon en verre |
53.67€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10479233
|
Thermo Scientific Acros
390790025 |
2.5 L | Flacon en verre |
96.06€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11904451
|
Thermo Scientific Acros
390790100 |
10 L | Récipient en plastique | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1330-20-7, 100-41-4 | |
C8H10 | |
Dimethylbenzene |
Spécification
Xylenes | |
1330-20-7, 100-41-4 | |
0.0003 meq/g max. | |
136.0°C to 140.0°C | |
Poudre | |
0.001 % max. | |
C8H10 | |
0.6 mPa.s (20°C) | |
Dimethylbenzene | |
106.17 | |
Extra pur |
-34.0°C | |
Jaune à beige | |
0.8650g/mL | |
23°C | |
1.4940 to 1.4980 | |
0.865 | |
C6H4(CH3)2 | |
0.05% Max. | |
Solubility in water: <0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride, acetone and ether | |
≥98.0% (mixed isomers) (GC) |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Harmful in contact with skin.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
- Xylenes
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Xylenes (o-, m-, p-isomers), Ethylbenzene