Learn More
Xylènes, 99 %, pour la biochimie et l’histologie, mélange dkisomères avec l’éthylbenzène, AcroS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 12655067
Xylènes, 99 %, pour la biochimie et l’histologie, mélange dkisomères avec l’éthylbenzène, AcroS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12655067
1 L, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 12655067
Marque: Thermo Scientific Acros 447240010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-20-7
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Clé InChI IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1,3-xylène
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylenes
Point de fusion -34.0°C
Densité 0.8650g/mL
Point d’ébullition 136.0°C to 140.0°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.4940 to 1.4980
Plage de pourcentage du dosage 0.4% max. Toluene (GC)
Gravité spécifique 0.865
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Merck Index 15,10278
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride,acetone and ether
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimique/histologique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467707 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number447240010,447240025
Numéro de lotA0460582 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2024 Catalog Number447240010,447240025
Numéro de lotA0450918 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number447240010,447240025
Numéro de lotA0415914 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number447240010,447240025
Numéro de lotA0446153 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/09/2022 Catalog Number447240010,447240025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Xylenes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Xylenes (o-, m-, p-isomers), Ethylbenzene
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Xylènes, 99 %, pour la biochimie et l’histologie, mélange dkisomères avec l’éthylbenzène, AcroS, Thermo Scientific Chemicals >