Learn More
Xylène, extra pur, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 10335942
Xylène, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10335942
2.5 L, Flacon en verre revêtu de plastique
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10335942
Marque: Fisher Chemical X/0200/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Xylène, extra-pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-20-7
Formule moléculaire C8H10
Numéro MDL 77264
Spécification
Point de fusion -34°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 136°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 8mbar at 20°C
Viscosité 0.6 mPaS at 20°C
Poids de la formule 106.17g/mol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2526020 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog NumberX/0200/21,X/0200/PB17,X/0200/17,X/0200/08,X/0200/17Z,X/0200/25,X/0200/27
Numéro de lot2526026 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2025 Catalog NumberX/0200/21,X/0200/PB17,X/0200/17,X/0200/08,X/0200/17Z,X/0200/25,X/0200/27
Numéro de lot2526025 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2025 Catalog NumberX/0200/21,X/0200/PB17,X/0200/17,X/0200/08,X/0200/17Z,X/0200/25,X/0200/27
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Aromatic hydrocarbons, C8; Light Oil Redistillate, high boiling, Xylenes (o-, m-, p- isomers), Ethyl
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Xylène, extra pur, SLR, Fisher Chemical >