Learn More
Xylène cyanol FF (poudre vert-bleuâtres/électrophorèse), Fisher BioReagents
Code produit. 10532965
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 10532965
Marque: Fisher BioReagents BP56510
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce colorant est utilisé dans les applications électrophorétiques pour marquer la position de migration des fragments d’acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylene Cyanole FF
Point de fusion 295°C
CAS 2650-17-1
Formule moléculaire C25H27N2NaO6S2
Numéro MDL MFCD00019481
Clé InChI VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
SMILES [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Nom IUPAC sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 538.61
Lambda max. 612 to 616nm
Poids de la formule 538.61
Perte à la dessiccation 10% max.
Qualité Électrophorèse
Coefficient d’absorption molaire 30000 min.
Conditionnement Bouteille en verre
N° d’indice de couleur 42135
Couleur Vert
pH 3.8
Quantité 10 g
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Xylene cyanol FF
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.