Learn More
Corning™ XT Freezing Core pour station de travail CoolBox™ XT
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Permet un refroidissement ininterrompu en continu. Le modèle Corning™ XT Freezing Core pour CoolBox™ XT fournit une source de refroidissement dans la station de travail CoolBox XT lorsque le module de tubes et de plaques thermo-conducteur CoolRack ou CoolSink est placé en haut.
Marque: Corning™ 432082
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Noyau de congélation XT pour CoolBox XT, pour températures inférieures à 0°C, un deuxième noyau permet un refroidissement continu et sans interruption.![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
XT Freezing Core | |
1/Paquet | |
Maintien de la température de l’échantillon | |
16,2 x 12,1 x 6,1 cm (6,3 x 4,7 x 2,1 in) |
Bleu | |
1/Carton | |
Station de travail CoolBox XT |