Learn More
Waters Corporation XSelect CSH Prep C18 Column
XSelect CSH C18 columns can be used as general purpose columns that provide alternative selectivity compared to other C18 sorbents.
Marque: Waters Corporation 186005425
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Charged Surface Hybrid (CSH) technology helps you overcome column related problems such as peak shape asymmetry and poor loading for basic compounds, column bleed, and slow mobile-phase re-equilibration.
Spécification
30 mm | |
6000 psi (415 Bar) | |
5 μm | |
1/Ea. | |
Oui |
100 mm | |
Sphérique | |
130 Å | |
L1 | |
Colonne |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.