Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Marque: Eppendorf™ 4861000736
831.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21922" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.70700kg
Description
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
- Agitateur multifonctionnel avec fonction “Up is up and down is down”
- Cadran de sélection pour une sélection rapide et facile des fonctions
- Affichage couleur explicite sans sous-menus et avec angle ergonomique pour une lisibilité optimale dans chaque position
- La pointe conique à ressort pour toutes les pipettes jusqu’à 1 000 µl , tout en minimisant les forces de fixation de la pointe, permet également de réduire la tension
- Batterie rechargeable puissante pour atteindre jusqu’à 8 heures de travail sans avoir besoin de recharger
- Prise d'alimentation séparée : Le travail peut se poursuivre pendant la charge
- Réglage des conditions extérieures (par ex. hauteur géographique, liquides à haute densité)
- La partie inférieure de la pipette peut être autoclavée pour garantir la décontamination
- 9 langues différentes : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol)
- Uniquement Xplorer plus : Programmation individuelle, réglages du volume fixe, protection par mot de passe, interrupteur marche/arrêt, applications supplémentaires, affichage des fréquences d’entretien
Spécification
Li-Ion | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Xplorer™ Plus | |
Pipette électronique | |
Ergonomique | |
Oui |
Non | |
Rouge | |
1 | |
Yes | |
2,5 à 0,125 ml | |
Multifunction rocker, spring loaded tip cone |