Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Marque: Eppendorf™ 4861000740
796.81 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21923" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.68800kg
Description
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Facilite les performances d'applications intelligentes supplémentaires, notamment : aspiration, dilution, distribution séquentielle et pipetage inverse. Permet également d'éliminer les retards dus à une programmation complexe et/ou à des processus rigides. Fournit des paramètres réglables avec précision, des résultats optimaux et reproductibles, un travail sans fatigue et un contrôle complet et cohérent des procédés de pipetage.
- Agitateur multifonctionnel : Principe “Up is up and down is down™”
- Sélection facile de toutes les fonctions grâce au cadran de sélection pratique
- Utilisez la langue de votre choix
- Affichage couleur organisé clairement ; pas de sous-menus ; fonction d'aide
- Agitateur innovant : Lorsque la pointe est éjectée, le piston revient automatiquement en position zéro
- Interrupteur MARCHE/ARRÊT : Désactive le pipeteur pendant de longues périodes d'inactivité
- Les applications supplémentaires comprennent l'aspiration, la dilution, la distribution séquentielle et le pipetage inverse
- Programmation : Programmation unique des séquences pour faciliter la manipulation des processus complexes
- Réglage individuel du volume fixe : Le volume souhaité peut être enregistré
- Protection par mot de passe : Protège la programmation et le réglage
- Réglage individuel de la vitesse : Définit les paramètres de votre vitesse de travail individuelle
- Fonction de rappel d'entretien du pipeteur, en fonction du temps ou de la fréquence d'utilisation, selon les besoins
- Les pointes restent toujours dans la même position
- Volume et vitesse réglables avec précision et de manière reproductible
- Réglable en fonction de votre environnement de travail et de vos besoins
- Poids réduit
- Ergonomie renforcée
- Équilibre parfait
- Tête de pipeteur à angle optimal
- Affichage amélioré et haute résolution
- La pointe conique à ressort assure une étanchéité maximale
- Pipetage de liquides (manuel et automatique)
- Distribution (programmée et manuelle)
- Pipetage et mélange
Spécification
± 3 % à ± 15 μl/500 μl, ± 1,2 % à ± 30 μl/2500 μl, ± 0,6 % à ± 30 μL | |
Pointe 5 ml | |
Violet | |
Cône de 5 ml | |
Xplorer™ Plus | |
Pipette électronique | |
Ergonomique | |
Agitateur multifonction, cône de pointe à ressort | |
8 |
Lithium-ion | |
Autoclavable | |
Reusable | |
1 | |
Yes | |
0,25 à 5 ml | |
Pointe 5 mL | |
5μL |