Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
15 à 300 μL
5 à 100 μl
50 à 1200 μL
Nombre de canaux:
8
12
Couleur:
Gris moyen
Jaune
Orange
Vert
Incréments:
0,01 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Grâce à ces pipettes, éliminez les risques potentiels d’erreur liés au pipetage manuel. Les pipettes électroniques Eppendorf™ Xplorer™ offrent des paramètres précis et des résultats fiables et reproductibles. Découvrez le pipetage sans fatigue et gardez le contrôle total des procédures de pipetage.
- Pipettes électroniques monocanal, de 8 et 12 canaux conçues pour aspirer et distribuer des volumes de liquide de 0,5 μl à 10 ml
- Concept de fonctionnement intuitif et conception ergonomique
- Neuf paramètres de langue différents : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol
- Agitateur multifonctionnel :
- Cadran de sélection
- Éjecteur innovant
- Angle d’affichage ergonomique
- Manipulation aisée
- Batterie rechargeable puissante
- Concept de charge flexible
- Pointe conique à ressort (sauf 5 et 10 ml)
- Réglage des conditions externes (hauteur géographique, liquides à haute densité ou facteurs similaires)
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Nombre de canaux | 12 |
| Gamme de produits | Xplorer |
| Type | Pipette électronique |
| Volume (métrique) | 50 à 1200 μL |
| Incréments | 1 μl |
| Quantité | 1 de chaque |
| Longueur (métrique) | 320 mm |
| Largeur (métrique) | 160 mm |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |