Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
Marque: Eppendorf™ 4861000112
1211.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24312" pour bénéficier de cette offre.
Description
Grâce à ces pipettes, éliminez les risques potentiels d’erreur liés au pipetage manuel. Les pipettes électroniques Eppendorf™ Xplorer™ offrent des paramètres précis et des résultats fiables et reproductibles. Découvrez le pipetage sans fatigue et gardez le contrôle total des procédures de pipetage.
- Pipettes électroniques monocanal, de 8 et 12 canaux conçues pour aspirer et distribuer des volumes de liquide de 0,5 μl à 10 ml
- Concept de fonctionnement intuitif et conception ergonomique
- Neuf paramètres de langue différents : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol)
- Agitateur multifonctionnel
- Cadran de sélection
- Éjecteur innovant
- Angle d’affichage ergonomique
- Manipulation aisée
- Batterie rechargeable puissante
- Concept de charge flexible
- Pointe conique à ressort (sauf 5 et 10 ml)
- Réglage des conditions externes (hauteur géographique, liquides à haute densité ou facteurs similaires)
Spécification
± 5 % à ± 0,05 μl / 1 μm , ± 3 % à ± 0,15 μl / 5 μl, ± 2 % à ± 0,2 μl / 10 < | |
20 μl Pointe | |
Cônes de pipettes epT.I.P.S.™ de 20 μl Pointe de pipette | |
12 | |
Pipette électronique | |
Ergonomique | |
Chargeur et agitateur multifonctions | |
Oui |
Lithium-ion | |
Gris moyen | |
Micro | |
Xplorer | |
0,5 à 10 μl | |
20 μl epT.I.P.S. pointes de pipette | |
0,01 μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
How to Use the Pipetting (Pip) Mode With Eppendorf Xplorer (plus) Electronic Pipettes
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
26Heures
1Minutes
3Secondes
27Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%