Learn More
Thermo Scientific™ Test Xpect™ VRS
Click to view available options
Quantité:
30 tests
Conditionnement:
30 tests
Description
Optimisez votre flux de travail en détectant rapidement l’antigène du virus respiratoire syncytial (VRS) directement à partir d’échantillons rhino-pharyngiens chez des nouveau-nés et des enfants à l’aide du test Thermo Scientific™ Xpect™ VRS. Associez des performances cliniques exceptionnelles à une simple procédure en deux étapes, qui permet d’obtenir des résultats précis en 15 minutes.
Utilisez cet immunodosage rapide à flux latéral pour une détection qualitative directe du virus respiratoire syncytial (VRS). Réduisez le test secondaire, diminuez le recours aux antibiotiques inutiles et conseillez une thérapie antivirale appropriée.
Le test Xpect VRS utilise des particules de couleur revêtues d’anticorps à lier à l’antigène cible dans l’échantillon. Le complexe coloré anticorps /antigène se déplace le long de la membrane test. Les anticorps immobilisés propres à l’antigène cible capturent le complexe antigène coloré dans la zone de test, ce qui provoque l’apparition d’une ligne clairement visible. Cette ligne n’apparaît pas sans l’antigène spécifique. Les anticorps immobilisés et non spécifiques dans la zone de contrôle capturent les anticorps colorés, que l’antigène soit présent ou non, ce qui provoque l’apparition d’une ligne de contrôle clairement visible.
Grâce à la gamme de tests rapides Xpect, vous pouvez compter sur des performances diagnostiques inégalées tout en profitant d’une convivialité, d’un confort et d’un gain de temps accrus. Chaque test est un dosage immunochromatographique doté d’une procédure simple, qui permet une détection rapide et rentable pour faciliter le diagnostic des infections.
Xpect Flu A&B
Xpect VRS
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
- Améliorez la gestion des patients avec des résultats précis et faciles à lire en 15 minutes seulement
- Éliminez les engorgements du flux de travail grâce à un temps de manipulation inférieur à une minute et une procédure simple et automatisée
- Bénéficiez d’une durée de conservation de 18 mois avec un stockage à température ambiante
- Offre des options flexibles de stockage, de collecte et de transport pour les échantillons
Le test Xpect VRS utilise des particules de couleur revêtues d’anticorps à lier à l’antigène cible dans l’échantillon. Le complexe coloré anticorps /antigène se déplace le long de la membrane test. Les anticorps immobilisés propres à l’antigène cible capturent le complexe antigène coloré dans la zone de test, ce qui provoque l’apparition d’une ligne clairement visible. Cette ligne n’apparaît pas sans l’antigène spécifique. Les anticorps immobilisés et non spécifiques dans la zone de contrôle capturent les anticorps colorés, que l’antigène soit présent ou non, ce qui provoque l’apparition d’une ligne de contrôle clairement visible.
Grâce à la gamme de tests rapides Xpect, vous pouvez compter sur des performances diagnostiques inégalées tout en profitant d’une convivialité, d’un confort et d’un gain de temps accrus. Chaque test est un dosage immunochromatographique doté d’une procédure simple, qui permet une détection rapide et rentable pour faciliter le diagnostic des infections.
Xpect Flu A&B
Xpect VRS
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Description | Test Xpect VRS |
| Substances à analyser détectables | Antigène du virus respiratoire syncytial (VRS) |
| Type d’échantillon | Nasopharyngé |
| Type | Réactif |
| Comprend | dispositifs de test, tampon d’extraction (2 x 10 ml), tubes d’extraction jetables, pipettes jetables |
| Quantité | 30 tests |