Learn More
Thermo Scientific™ Test des légionelles Xpect™
Détectez rapidement la présence de légionelles dans des échantillons d’urine humaine en plaçant simplement l’échantillon d’urine dans le dispositif et en lisant les résultats.
Marque:  Thermo Scientific™ R24680
Code produit. 11993182
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Specifications
Specifications
2°C à 25°C
La légionelle
Dispositifs de test, pipettes de transfert à usage unique, contrôle positif (1,0 ml), contrôle négatif (1,0 ml)
Test des légionelles Xpect
Test de légionellose
20 tests/kit
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot864075 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR24680
Numéro de lot715345 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR24680
Numéro de lot610011 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR24680
Numéro de lot518231 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR24680
Numéro de lot503053 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR24680
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Test des légionelles Xpect™ >