Learn More
Invitrogen™ Liquide de gaine Plus xMAP
Code produit. 17183935
Click to view available options
Quantité:
20 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17183935
Marque: Invitrogen™ 4050021
xMAP Sheath Fluid Plus est le milieu de distribution qui transporte l’échantillon vers le composant optique des instruments basés sur la technologie Luminex xMAP.
  • xMAP Sheath Fluid Plus est le milieu de distribution qui transporte l’échantillon vers le composant optique des instruments basés sur la technologie Luminex xMAP. Il est nécessaire d’utiliser tous les systèmes Luminex 200 et Flexmap 3D.
  • Cette nouvelle formule de gaine remplace le liquide de gaine xMAP d’origine (n° n° 4050015)
  • La nouvelle formulation du produit de gaine propose un mélange de trois conservateurs au lieu d’un seul afin d’améliorer la stabilité de l’acheminement et de réduire la probabilité d’une future résistance microbienne acquise.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 20 l
Conditionnement Récipient