Learn More
Novex™ xMAP™ Classification Calibrator Microspheres (CAL1)
Microsphères d’étalonnage de classification xMAP™ (CAL1)
Marque: Novex™ L100CAL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les microsphères d’étalonnage de classification (CAL1) xMAP™ sont des microsphères en polystyrène marquées en interne avec des colorants fluorescents. Elles servent d’étalonneurs de systèmes pour les détecteurs basés sur la technologie Luminex xMAP (tels que Luminex 200™) et sont destinés à normaliser les boutures pour les deux canaux de classification (CL1, CL2), le canal discriminateur doublet (DD).Le système Luminex™ 200™ est vendu séparément.
Spécification
CL1, CL2, canal discriminateur doublet (DD), canal de rapporteur (RP1) | |
Conserver entre 2 et 8°C. | |
Microsphère | |
Glace |
Instruments Luminex™, système Luminex™ 200™ | |
Luminex™ | |
5 mL |