Learn More
Thermo Scientific™ Gélose XLD
Isolez et identifiez Salmonella et Shigella spp. grâce à un milieu sélectif qui se base sur la fermentation du xylose, la décarboxylation de la lysine et la production de sulfure d’hydrogène.
18.70€
Spécification
Certifications/Conformité | Testée conformément à la norme CEN ISO/TS 11133-2. Selon la norme ISO 6579 |
---|---|
Format | Monoplaque de 90 mm |
Type de produit | Gélose |
Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Quantité | Format | Type de milieu | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Format | Type de milieu | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10671175
|
Thermo Scientific™
PO5057A |
10/boîte | Monoplaque de 90 mm | XLD Agar | Allemagne |
18.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Isolez et identifiez les sous-espèces de Salmonella et Shigella grâce à la gélose Thermo Scientific™ XLD, un milieu sélectif qui se base sur la fermentation du xylose, la décarboxylation de la lysine et la production de sulfure d’hydrogène pour la différenciation primaire des shigellae et salmonellae à partir de bactéries non pathogènes.
La gélose XLD est un milieu sélectif pour l’isolement et la différenciation de Salmonella reposant sur la fermentation du xylose, la décarboxylation de la lysine et la production de sulfure d’hydrogène pour la différenciation primaire de Shigella et Salmonella spp. à partir de bactéries non pathogènes. La sensibilité et la sélectivité de la gélose XLD surpassent celles des milieux d’étalement traditionnels, p. ex., le bleu de méthylène à l’éosine et les géloses au sulfite de bismuth, qui ont tendance à inhiber la croissance des shigelles. La récupération des salmonelles et des shigelles n’est pas obscurcie par la prolifération d’autres espèces ; par conséquent, la gélose XLD est idéale pour le dépistage des échantillons contenant une flore mixte et suspectés d’abriter des agents pathogènes entériques, p. ex., les échantillons médicaux ou les produits alimentaires. La gélose XLD est recommandée pour le test ISO 6579 des salmonelles conformément à la norme ISO 11133-2.Salmonella et Shigella sont les principales causes des maladies entériques bactériennes et leur transmission s’effectue par ingestion de matières fécales, par contact entre les personnes ou par ingestion d’aliments ou d’eaux contaminés. L’ingestion d’un nombre relativement faible d’organismes peut causer une infection symptomatique. Salmonella et Shigella sont des bacilles aérobies oxydase-négatives à Gram négatif. Certains organismes de Salmonella et tous les organismes de Shigella sont immobiles.
Ce milieu est testé conformément à la norme ISO 11133-2 et est recommandé dans la norme ISO 6579 pour les tests de Salmonella.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Testée conformément à la norme CEN ISO/TS 11133-2. Selon la norme ISO 6579 | |
Gélose | |
10/boîte |
Monoplaque de 90 mm | |
Sous film transparent - monocouche |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 14 semaines