Learn More
Asecos™ Armoire de stockage de sécurité XL-CLASSIC-90
Pour le stockage sûr et approuvé de grands récipients de matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail.
Marque: Asecos™ 3038200130386
6475.01 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéale pour les grands récipients et les tambours d’environ 200 L
- Grande flexibilité : base de transport en option pour un transport simple sur place
- Sécurité lors de la décantation : liaison de mise à la terre de bout en bout sur le panneau arrière
- Espace intérieur avec un fil de mise à la terre pouvant atteindre 3 m incluant un serre-câble
- Le système de rack avec des niveaux de stockage réglables en hauteur permet une utilisation efficace des capacités de stockage existantes
- Peut être fourni avec des bacs de collecte inférieurs, des systèmes de rack et des étagères
- Résistance au feu de 90 minutes
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
- Convivial et sûr : système de blocage des portes standard pour le retrait ou le stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique
- Ventilation – conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
EN 14470-1, TRGS 510 | |
1018 x 1555 x 2224 mm | |
Stockage de grands récipients de substances dangereuses inflammables | |
1000 kg | |
1161 kg | |
Acier |
864 x 1386 x 1890 mm | |
Ailette | |
Corps gris clair ; portes à battant gris clair ; 1 étagère en tôle d’acier revêtue de poudre, capacité de charge de 75 kg ; 1 base de transport en tôle d’acier revêtue de poudre, hauteur de 100 mm ; 1 bac collecteur inférieur en acier galvanisé avec grille, capacité de 235 L | |
2 | |
Gris | |
Armoire de stockage de sécurité |