Learn More
Cytiva Colonnes de chromatographie XK (vides)
Garantissent un fonctionnement sans problème à basse ou moyenne pression. Les colonnes de chromatographie Cytiva XK (vides) se raccordent directement aux instruments de conception ÄKTA ou d’autres systèmes de chromatographie liquide. Le système convivial garantit un conditionnement reproductible et précis.
Marque: Cytiva 28-9889-50
860.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21963" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les colonnes XK sont fabriquées en verre borosilicaté robuste, qui présente une excellente résistance chimique et est compatible avec les solutions aqueuses et la plupart des solvants organiques utilisés dans le cadre de la chromatographie liquide de macromolécules. Les tubes transparents permettent l’inspection visuelle du lit de milieu et sont disponibles dans une large gamme de dimensions de colonne pour répondre aux nombreux et divers besoins de purification.
Le remplissage des colonnes s’effectue à l’aide d’un réservoir de remplissage ou d’un tube de colonne supplémentaire qui se fixe avec un connecteur de remplissage. Le mécanisme QuickLock de l’adaptateur permet de manipuler rapidement et facilement l’adaptateur, ce qui simplifie le réglage de la hauteur du lit, le démontage et le nettoyage. Le piston de l’adaptateur est conçu pour obtenir un débit uniforme, ce qui maintient l’intégrité du lit rempli de milieu pendant son utilisation.
- Piston conçu pour assurer une distribution homogène du tampon et un remplissage reproductible
- Adaptateur doté d’un mécanisme QuickLock qui facilite la manipulation et le nettoyage des colonnes
- Raccords pour connexion directe aux systèmes de chromatographie
- Chemise de refroidissement pour les purifications sensibles
- Vaste gamme de pièces de rechange facilitant la maintenance
Spécification
Colonnes de chromatographie XK (vides) | |
26mm | |
Entrée / sortie (dia. int.) : 0.75 mm | |
5 bar | |
Filet en PP (fibre de verre renforcée) / polyamide | |
Chromatographie en phase liquide à pression basse à moyenne |
Hauteur du lit (un adaptateur) : 530 à 650 mm Hauteur du lit (deux adaptateurs) : 385 à 650 mm |
|
700mm | |
Verre borosilicaté | |
Taille des pores de 10 μ m | |
Empty Chromatography Column |
Non résistante à l’acétone, aux cétones, aux hydrocarbures chlorés, aux esters aliphatiques et au phénol.
À éviter : NaOH > 10 %, HCl > 10 %, acide acétique > 5 %et acides minéraux forts.