Learn More
Difluorure de xénon, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10053500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10053500
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13709-36-9 | F2Xe | 169.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-36-9
Formule moléculaire F2Xe
Poids moléculaire (g/mol) 169.29
Numéro MDL MFCD00040538
Clé InChI IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
CID PubChem 83674
Nom IUPAC difluoroxenon
SMILES F[Xe]F
Spécification
Nom chimique ou matériau Xenon difluoride
Point de fusion 129°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5+%
Formule linéaire XeF2
Merck Index 15, 10270
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water
Poids de la formule 169.29
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Xenon difluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.