Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues pour échantillonneur automatique XCHANGEtrade; CTC PAL-xt
Permet d’ajouter des étalons internes sans contamination croisée
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 2928410
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliDisponible en tant que piston à pointe en métal ou en PTFE/li/ulSpécification
Pointe en PTFE (piston) | |
23 G | |
0,63 mm | |
Cône |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
0,15 mm | |
50 μl |