Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues pour échantillonneur automatique XCHANGEtrade; CTC PAL-xt
Permet d’ajouter des étalons internes sans contamination croisée
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 2928210
Code produit. 15239263
  • 112.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliDisponible en tant que piston à pointe en métal ou en PTFE/li/ul
Spécification
Spécification
PTFE (piston)
23 G
0,63 mm
56 mm
Seringue pour échantillonneur automatique
0,11 mm
10 μl
Cône