Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues pour échantillonneur automatique XCHANGEtrade; CTC PAL-xt
Permet d’ajouter des étalons internes sans contamination croisée
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 2926230
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliDisponible en tant que piston à pointe en métal ou en PTFE/li/ulSpécification
Métal (piston) | |
22 G | |
0,71 mm | |
LC |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
0,17 mm | |
10 μl |