Learn More
Waters Corporation XBridge BEH130 C18 Column
The XBridge BEH130 C18 Peptide Separation Technology (PST) columns are optimized and QC tested for peptide separations.
Marque: Waters Corporation 186003576
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- The small-pore (130 Å) trifunctionally bonded BEH particle offers you the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed to assay samples for proteomics, protein characterization, and peptide synthesis.
Spécification
2.1 mm | |
6000 psi (415 Bar) | |
5 μm | |
1/Ea. | |
Oui | |
Peptides |
150 mm | |
Sphérique | |
130 Å | |
L1 | |
Colonne |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.