Learn More
Thermo Scientific™ XbaI (10 U/μl)
Code produit. 10880591 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1500 U
3000 U
5 × 1500 U
Conditionnement:
3000 unités
5 pièces
Code produit. 10880591
Marque: Thermo Scientific™ ER0685
Edge
Coupez aux sites T^CTAGA avec l’enzyme de restriction XbaI, qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon Tango.
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes XbaI
Tampon compatible Tampon 10X Tango
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 3000 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel