Learn More
Bolle Protection™ Lunettes-masques de sécurité en polycarbonate modèle X90
7.47 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur : transparent
Description
- Rotation à bille
- Grande sangle réglable
Spécification
Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Blanc |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Détails de ventilation | Ventilé |
Matériau | PC |
Matériau de la monture | PVC |