missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia X1000 Round Coverslip dia. 10mm #1.5 (0.16-0.19mm)
Marque: Epredia CB00100RAC20MNZ0
112.60 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
X1000 Round Coverslip dia. 10mm #1.5 (0.16-0.19mm)
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description

Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Epredia X1000 Round Coverslip dia. 10mm #1.5 (0.16-0.19mm) >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu