Learn More
Meditrade™ Nitril™ 3000 Gants d'examen en nitrile
Click to view available options
Dimensions:
M
S
XL
Couleur:
Blanc
Description
- Gant d'examen en nitrile conforme à la norme DIN EN 455
- Gant de protection selon PSA
- Respectueux de la peau : sans poudre, sans protéines et sans latex
- Micro-rugueux pour une meilleure préhension
- Élastique et résistant aux déchirures
- Ambidextres avec bord roulé
- Convient aux applications alimentaires
Spécification
Certifications/Conformité | NQA 1,5 ; EN ISO 13485:2016 ; 93/42/EWG / CEE : Classe 1 ; EPI de catégorie III ; conformité alimentaire conformément à la directive CE 1935/2004 (bleu uniquement) |
Description | Gants en nitrile blancs jetables à usage unique |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | S |
Épaisseur (métrique) | Manchette : 0,06 mm ; Paume : 0,07 mm ; Doigt : 0,1 mm |