Learn More
Multiroir Controlec X10 Storage Box, CLC-XS 5L with Clip-on Lid
Marque:  Multiroir Controlec 14081
8.62 EUR valable jusqu'au 2026-01-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24103" pour bénéficier de cette offre.
X10 Storage Box, CLC-XS 5L with Clip-on Lid
Code produit. 16144027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.40€
    47.60€ / 10 pièces
    Économisez 13.80€
    22% de réduction